Learn More
Ácido bencenosulfónico, 90 %, técnico, Thermo Scientific Chemicals
14.97€ - 288.00€
CAS | 98-11-3, 7664-93-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H6O3S |
Peso molecular (g/mol) | 158.17 |
Número MDL | MFCD00011689 |
Clave InChI | SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | benzenesulphonic acid, phenylsulfonic acid, besylic acid, benzene sulphonic acid, benzenemonosulfonic acid, benzene sulfonic acid, kyselina benzensulfonova, benzensulfonic acid, ccris 4595, kyselina benzensulfonova czech |
PubChem CID | 7371 |
ChEBI | CHEBI:64455 |
Nombre IUPAC | ácido bencenosulfónico |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10406810
|
Thermo Scientific Acros
159020050 |
5 g | Frasco de vidrio | ||||||
10076343
|
Thermo Scientific Acros
159020250 |
25 g | Frasco de vidrio |
22.60€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10781355
|
Thermo Scientific Acros
159021000 |
100 g | Frasco de vidrio |
25.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10187993
|
Thermo Scientific Acros
159025000 |
500 g | Frasco de vidrio |
49.70€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10724651
|
Thermo Scientific Acros
159020010 |
1 kg | Frasco de vidrio |
80.90€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13486338
|
Thermo Scientific Acros
159020051 |
5 kg | Tambor de plástico |
288.00€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
98-11-3, 7664-93-9 | |
158.17 | |
SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N | |
7371 | |
ácido bencenosulfónico |
C6H6O3S | |
MFCD00011689 | |
benzenesulphonic acid, phenylsulfonic acid, besylic acid, benzene sulphonic acid, benzenemonosulfonic acid, benzene sulfonic acid, kyselina benzensulfonova, benzensulfonic acid, ccris 4595, kyselina benzensulfonova czech | |
CHEBI:64455 | |
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O |
Especificaciones
Benzenesulfonic acid | |
88.0 | |
45.0°C to 50.0°C | |
>100°C | |
90% | |
C6H5SO3H | |
11,26 | |
benzenesulphonic acid, phenylsulfonic acid, besylic acid, benzene sulphonic acid, benzenemonosulfonic acid, benzene sulfonic acid, kyselina benzensulfonova, benzensulfonic acid, ccris 4595, kyselina benzensulfonova czech | |
SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N | |
ácido bencenosulfónico | |
7371 | |
158.17 | |
Técnico |
98-11-3, 7664-93-9 | |
100.0 | |
Amarillo a marrón | |
Authentic | |
C6H6O3S | |
MFCD00011689 | |
15,1071 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in benzene,insoluble in ether and carbon disulfide | |
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O | |
158.17 | |
CHEBI:64455 | |
90% | |
Sólido cristalino húmedo o masa fundida |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsi
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-638-7
RUO – Research Use Only