Learn More
Ácido bencenosulfónico, 90%, técnico
Código de producto. 10076343 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
5 Kg
5 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10076343 25 g Frasco de vidrio 25 g
10406810 5 g Frasco de vidrio 5 g
10781355 100 g Frasco de vidrio 100 g
10187993 500 g Frasco de vidrio 500 g
10724651 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
13486338 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10076343 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 159020250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS :98-11-3 | C6H6O3S | 158,17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-11-3 , 7664-93-9
Fórmula molecular C6H6O3S
Peso molecular (g/mol) 158.17
Número MDL MFCD00011689
Clave InChI SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenesulphonic acid, phenylsulfonic acid, besylic acid, benzene sulphonic acid, benzenemonosulfonic acid, benzene sulfonic acid, kyselina benzensulfonova, benzensulfonic acid, ccris 4595, kyselina benzensulfonova czech
PubChem CID 7371
ChEBI CHEBI:64455
Nombre IUPAC ácido bencenosulfónico
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzenesulfonic acid
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 45.0°C to 50.0°C
Color Amarillo a marrón
Temperatura de inflamación >100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5SO3H
Cantidad 25 g
Beilstein 11,26
Índice Merck 15,1071
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in benzene,insoluble in ether and carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.17
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Sólido cristalino húmedo o masa fundida
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzenesulfonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenolsulphonic acid
RU– Solo para uso en investigación