Learn More
Ácido bencenosulfónico, 90 %, técnico, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10187993
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
98-11-3, 7664-93-9
C6H6O3S
158.17
MFCD00011689
SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
benzenesulphonic acid, phenylsulfonic acid, besylic acid, benzene sulphonic acid, benzenemonosulfonic acid, benzene sulfonic acid, kyselina benzensulfonova, benzensulfonic acid, ccris 4595, kyselina benzensulfonova czech
7371
CHEBI:64455
ácido bencenosulfónico
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
98-11-3, 7664-93-9
C6H6O3S
158.17
MFCD00011689
SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
benzenesulphonic acid, phenylsulfonic acid, besylic acid, benzene sulphonic acid, benzenemonosulfonic acid, benzene sulfonic acid, kyselina benzensulfonova, benzensulfonic acid, ccris 4595, kyselina benzensulfonova czech
7371
CHEBI:64455
ácido bencenosulfónico
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Benzenesulfonic acid
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 45.0°C to 50.0°C
Color Amarillo a marrón
Temperatura de inflamación >100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5SO3H
Cantidad 500 g
Beilstein 11,26
Índice Merck 15,1071
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in benzene,insoluble in ether and carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.17
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Sólido cristalino húmedo o masa fundida