Learn More
Bencenosulfonamida, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
20.20€ - 159.00€
CAS | 98-10-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H7NO2S |
Peso molecular (g/mol) | 157.19 |
Número MDL | MFCD00007930 |
Clave InChI | KHBQMWCZKVMBLN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | benzenesulphonamide, benzosulfonamide, benzolsulfonamide, phenyl sulfonamide, benzene sulfonamide, phenylsulfonamide, m and b 7973, chembl27601, benzolsulfonamid, benzensulfonamide |
PubChem CID | 7370 |
Nombre IUPAC | bencenosulfonamida |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10153290
|
Thermo Scientific Acros
148490050 |
5 g | Frasco de vidrio |
20.20€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10167253
|
Thermo Scientific Acros
148491000 |
100 g | Frasco de plástico |
22.30€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10605202
|
Thermo Scientific Acros
148495000 |
500 g | Frasco de plástico |
47.20€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10712105
|
Thermo Scientific Acros
148490025 |
2.5 kg | Frasco de plástico |
159.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
98-10-2 | |
157.19 | |
KHBQMWCZKVMBLN-UHFFFAOYSA-N | |
7370 | |
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N |
C6H7NO2S | |
MFCD00007930 | |
benzenesulphonamide, benzosulfonamide, benzolsulfonamide, phenyl sulfonamide, benzene sulfonamide, phenylsulfonamide, m and b 7973, chembl27601, benzolsulfonamid, benzensulfonamide | |
bencenosulfonamida |
Especificaciones
Benzenesulfonamide | |
98-10-2 | |
100.0 | |
Blanco | |
Auténtico | |
C6H7NO2S | |
MFCD00007930 | |
benzenesulphonamide, benzosulfonamide, benzolsulfonamide, phenyl sulfonamide, benzene sulfonamide, phenylsulfonamide, m and b 7973, chembl27601, benzolsulfonamid, benzensulfonamide | |
KHBQMWCZKVMBLN-UHFFFAOYSA-N | |
bencenosulfonamida | |
7370 | |
98+% |
98+% | |
98.0 | |
151°C to 153°C | |
250°C | |
98% min. (GC) | |
C6H5SO2NH2 | |
11, 39 | |
Solubility in water: 4.3g/L (16°C) | |
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N | |
157.19 | |
157.19 | |
Polvo, cristales o trozos |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Declaración de GHS P
EN CASI DE INGESTIÓN:Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
Enjuagarse la boca.
Lavar bien la cara, las manos y cualquier región de la piel que haya quedado expuesta después de la manipulación.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 202-637-1
missing translation for 'rtecsNumber' : DA9380000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only