Learn More
Bencenosulfonamida, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10153290 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10153290 5 g Frasco de vidrio 5 g
10167253 100 g Frasco de plástico 100 g
10605202 500 g Frasco de plástico 500 g
10712105 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10153290 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148490050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 98-10-2 | C6H7NO2S | 157.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-10-2
Fórmula molecular C6H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 157.19
Número MDL MFCD00007930
Clave InChI KHBQMWCZKVMBLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenesulphonamide, benzosulfonamide, benzolsulfonamide, phenyl sulfonamide, benzene sulfonamide, phenylsulfonamide, m and b 7973, chembl27601, benzolsulfonamid, benzensulfonamide
PubChem CID 7370
Nombre IUPAC bencenosulfonamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzenesulfonamide
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 151°C to 153°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación 250°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5SO2NH2
Cantidad 5 g
Beilstein 11, 39
Información de solubilidad Solubility in water: 4.3g/L (16°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.19
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo, cristales o trozos