Learn More
Invitrogen™ Compresor de aire BenchPro™ 2100, 220 voltios
Compresor de aire BenchPro™ 2100, 220 voltios
Marca: Invitrogen™ MC5001220
Detalles adicionales : Peso : 4.50000kg
Descripción
Esta es la versión de 220 voltios de nuestro compresor de aire BenchPro™ 2100. El compresor de aire de BenchPro™ 2100 se ha validado para su uso con la estación de procesamiento de plásmidos BenchPro ™ 2100 para proporcionar una presión de aire positiva y un flujo de aire constantes en condiciones en las que el aire interno no está disponible. El compresor de aire BenchPro™ es una bomba sin aceite con un depósito de aluminio de 6 l (1,6 gal) que suministra aire con un caudal de 2,35 cfm a 90 psi.Ligero y sin mantenimiento
El compresor de aire BenchPro™ tiene un potente motor de 1,0 HP que funciona a 1680 rpm, lo que crea menos ruido y desgaste. El sistema de bomba de pistón doble sin aceite está diseñado para requerir menos costes de mantenimiento y reparación y se ha diseñado para ofrecer un alto rendimiento y durabilidad. El depósito de aire de aluminio de 6 l (1,6 gal) es ligero (16 kg [35 lb]) y resistente al óxido, lo que facilita el transporte.
Ciclo de vida más largo y tecnología ultra silenciosa
El compresor de aire BenchPro™ tiene una vida útil típica de 3000 horas o más (en función de las condiciones de trabajo normales) en comparación con otros compresores comparables con ciclos de vida útil de 250 h o menos. El compresor de aire BenchPro™ es más silencioso que una conversación normal (65 dB) y está diseñado para ser uno de los compresores de aire más silenciosos del sector que produce solo 60 decibelios de sonido.
Suministrado con los accesorios necesarios
El compresor de aire BenchPro™ incluye una unidad de secado con una trampa de humedad y un secador de membrana, que son necesarios para el funcionamiento eficiente del compresor de aire. Este compresor de aire BenchPro™ en particular utiliza una potencia de 220 voltios, por lo que es adecuado para Europa y otros países donde la potencia eléctrica estándar es de 220 voltios. Para una potencia de 110 voltios, recomendamos el compresor de aire BenchPro™ 2100.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Especificaciones
Compresor de aire BenchPro™ 2100 | |
Estación de procesamiento de plásmidos BenchPro™ 2100 | |
1 sistema(s) |
Compresor de aire BenchPro™ 2100, 1 sistema, 220 V de potencia, bomba sin aceite, 6 l (1,6 gal) Depósito de aluminio, con 1 compresor + 1 unidad secadora, 2,35 cfm a velocidad de flujo de 90 psi, velocidad de rotación de 1680 rpm, utilizado con la estación de procesamiento de plásmidos BenchPro™ 2100, ideal para purificación automatizada de ácidos nucleicos, extracción de ADN | |
1 compresor + 1 unidad secadora |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.