Learn More
Kern Sohn Balanza de mesa GAB
Compact bench scale that is practical for small spaces.
Marca: Kern Sohn GAB 6K1DNM
Detalles adicionales : Peso : 3.00000kg
Descripción
- Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
- Gran movilidad: gracias al uso con acumulador (opcional), estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones (por ej. en producción, el almacén y envíos)
- Pesaje con rango de tolerancia (checkweighing): Una señal óptica y acústica facilita el proceso de racionar, dosificar o clasificar
- Suma de valores de peso
- Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
Especificaciones
3 kg, 6 kg | |
1 g, 2 g | |
Compact |