Learn More
Bel-Art™ Cubiertas para microscopio SP Scienceware™ Vikem™
Código de producto. p-3207408 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Tamaño:
XL
L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15623816
Marca: Bel-Art™ F243040000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las cubiertas de microscopio Bel-Art™ SP Scienceware™ Vikem™ son cubiertas de vinilo transparente que protegen los microscopios, las balanzas y otros instrumentos del polvo y los derrames. Disponibles en varios tamaños.
  • Cubra los portaobjetos sobre el instrumento cuando no se esté utilizando
  • Disponibles en tamaños estándares
  • Tamaños (inferior x superior x altura): Tamaño grande: 16 x 11 x 18 pulg (41 x 28 x 46 cm) y tamaño extragrande: 46 × 38 × 59 cm (19 × 15 × 22 pulg)
Especificaciones
Tipo Cubierta de microscopio
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 19 × 15 × 22 pulg (46 × 38 × 59 cm)
Altura (imperial) 22 in
Altura (métrico) 59 cm
Longitud (imperial) 19 in
Longitud (métrico) 46 cm
Material Vinilo transparente
Tamaño XL
Anchura (imperial) 15 in
Anchura (métrico) 38 cm