Learn More
Bel-Art™ Soporte para portaobjetos SP Scienceware™
Los archivos de doce posiciones mantienen los portaobjetos separados, visibles y ordenados cerca del microscopio en uso
Marca:  Bel-Art™ H44557-0000
59.47 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11701476
  • en la oferta / paquete de 6
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
  • Fabricado con poliestireno formado al vacío
  • Permite que los portaobjetos se proyecten sobre el borde de la gradilla para facilitar su manipulación
  • Dimensiones 8,6 x 17,8 x 1,9 cm Al
Especificaciones
Especificaciones
12
12
Portaobjetos de microscopio
1,9 cm
17,8 cm
7 in
Blanco
7 × 7 × 0,75 pulg (17,8 × 17,8 × 1,9 cm)
0,75 in
7 in
Poliestireno
17,8 cm