Learn More
Bel-Art™ Estantes de repuesto de desecador SP Scienceware™ Secador™
Convierta las unidades 4.0 de una configuración vertical a horizontal, o viceversa, girando la unidad y ordenando el número de estantes adecuado
Marca: Bel-Art™ F42074-0001
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Compatible con modelos automático y no eléctricos
- Construcción de poliestireno transparente y duradero
- Perforados para facilitar el flujo de aire
Especificaciones
Estante de desecador horizontal | |
Poliestireno | |
Convierta las unidades 4.0 de tipo vertical a desecador horizontal |