Learn More
Bel-Art™ Gradilla para tubos de ensayo de alambre Poxygrid™
Las gradillas de cable de acero resistentes a la corrosión y a productos químicos (disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles) están recubiertas con epoxi con curado térmico
Marca: Bel-Art™ F18759-0000
42.26 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21699" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.38100kg
Descripción
Las gradillas de cable de acero resistentes a la corrosión y a productos químicos (disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles) están recubiertas con epoxi con curado térmico
- Resistentes a un intervalo de temperatura de -223 °C (-369 °F) a 121 °C (250 °F)
- Consta de orificios cuadrados, tres cubiertas, un fondo de rejilla ranurado y bordes reforzados de resistencia superior
- Las gradillas naranjas se pueden utilizar para la advertencia de peligro biológico; mientras que, el amarillo se puede emplear para la advertencia de material radiactivo
- Los revestimientos de epoxi no se ven afectados por disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles
- Capacidad de almacenamiento de 40 a 108 tubos (cinco diámetros diferentes de tubos de ensayo)
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
Verde | |
Acero con revestimiento de epoxi | |
9,5 x 7,4 x 2,5 pulg (242 x 189 x 64 mm) | |
9,48 in | |
7,4 in | |
2,51 in |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (13 a 16 mm) | |
108 | |
242 mm | |
189 mm | |
64 mm | |
16 mm |