Learn More
Bel-Art™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño medio SP Scienceware™ Poxygrid™
Para su uso en baños de agua, campanas de flujo laminar, campanas extractoras o cualquier lugar donde el espacio sea limitado
Marca: Bel-Art™ F18788-1300
Detalles adicionales : Peso : 0.13330kg
Descripción
- Revestimiento de epoxi para ofrecer resistencia a productos químicos y a la corrosión
- Orificios cuadrados en la rejilla
- Tres plataformas con fondo de rejilla ranurado
- Disponibles para albergar tubos de 10-13, 15-16 o 18-20 mm de diámetro
- Esterilizable en autoclave
- No se ven afectados por disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles
- Soportará un rango de temperaturas de −223 °C a 121 °C
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (10 a 13 mm) | |
36 | |
No estéril | |
De -23 °C a +121 °C | |
13 mm |
6 x 6 | |
Verde | |
Acero con revestimiento de epoxi | |
Rectángulo | |
Tubos de 10 a 13 mm | |
11,3 x 10,7 x 6,4 cm (4,44 x 4,19 x 2,5 pulg) |