Learn More
Bel-Art™ Hojas de trituradora SP Scienceware™ Micro-Mill™
Hojas de cuchilla de repuesto para trituradora MicroMill
Marca: Bel-Art™ H37257-0000
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Hojas de acero inoxidable o de cara reforzada.
Certifications
Marcado CE
Especificaciones
Hoja de repuesto | |
Trituradora MicroMill | |
12000 r. p. m. |
Ideal para el procesamiento de minerales, productos farmacéuticos, mezclas de pigmentos y otras muestras sólidas | |
Acero inoxidable |