Learn More
Bel-Art™ Pipetas SP Scienceware™ Economy Pipette Pump III™
El diseño ergonómico mejora la comodidad, la utilidad y la precisión de dispensación
43.77€ - 50.96€
Especificaciones
Espaciado de las puntas ajustable | No |
---|---|
Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
Desechables | Reusable |
Para utilizar con | Pipetas serológicas |
Grip Type | Ergonómico |
Código de producto | Marca | Color | Para utilizar con (aplicación) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Para utilizar con (aplicación) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10469254
|
Bel-Art™
F37902-0002 |
Azul | Pipetas de hasta 2 ml | 2 ml |
43.77€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
30193479
|
Bel-Art™
F37902-0010 |
Green | Pipets up to 10mL | 10mL |
45.34€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10075694
|
Bel-Art™
F37902-0025 |
Rojo | Pipetas de hasta 25 ml | 25 ml |
50.96€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Proporciona un pipeteo preciso y sin problemas con un funcionamiento sencillo con una sola mano
- Reduce el riesgo de lesiones debido a los repetitivos y forzados movimientos de pipeteo
- La ruedecilla gira fácilmente para aspirar o dispensar con un nivel de precisión de hasta una gota cada vez
- La ruedecilla se puede utilizar para “soplar y vaciar” la pipeta
- Codificado con colores para facilitar la identificación
- Resistente a ácidos, álcalis y la mayoría de disolventes
- Se desmonta fácilmente para limpiarla.
Especificaciones
No | |
Reusable | |
Ergonómico | |
Pipette Pump III | |
No estéril | |
Ácidos, álcalis y disolventes | |
171 mm |
No autoclavable | |
Pipetas serológicas | |
Polipropileno | |
1 | |
Pipeta | |
6,75 in |