Learn More
Bel-Art™ Pipetas SP Scienceware™ Economy Pipette Pump III™
Código de producto. 10469254 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Rojo
Verde
Para utilizar con (aplicación):
Pipetas de hasta 10 mL
Pipetas de hasta 2 ml
Pipetas de hasta 25 ml
Para utilizar con (equipo):
2 ml
10 mL
25 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Para utilizar con (aplicación) Para utilizar con (equipo) unitSize
10469254 Azul Pipetas de hasta 2 ml 2 ml cada uno
30193479 Verde Pipetas de hasta 10 mL 10 mL cada uno
10075694 Rojo Pipetas de hasta 25 ml 25 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10469254 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F379020002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El diseño ergonómico mejora la comodidad, la utilidad y la precisión de dispensación
  • Proporciona un pipeteo preciso y sin problemas con un funcionamiento sencillo con una sola mano
  • Reduce el riesgo de lesiones debido a los repetitivos y forzados movimientos de pipeteo
  • La ruedecilla gira fácilmente para aspirar o dispensar con un nivel de precisión de hasta una gota cada vez
  • La ruedecilla se puede utilizar para “soplar y vaciar” la pipeta
  • Codificado con colores para facilitar la identificación
  • Resistente a ácidos, álcalis y la mayoría de disolventes
  • Se desmonta fácilmente para limpiarla.
Especificaciones
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Azul
Desechables Reusable
Para utilizar con Pipetas serológicas
Tipo de agarre Ergonómico
Material Polipropileno
Modelo Pipette Pump III
Número de canales 1
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) 2 mL
Para utilizar con (aplicación) Pipetas de hasta 2 ml
Para utilizar con (equipo) 2 ml
Resistencia Ácidos, álcalis y disolventes
Longitud (imperial) 6,75 in
Longitud (métrico) 171 mm