Learn More
Bel-Art™ 1001 varillas SP Scienceware™ respetuosas con el medio ambiente
Reduzca el impacto medioambiental con las varillas para muestras de resina de ácido poliláctico (PLA)
50.85€ - 201.00€
Especificaciones
Esterilidad | No estéril |
---|---|
Certificaciones/conformidad | FDA |
Tipo de producto | Varilla de muestreo Earth-Friendly™ |
Para utilizar con (aplicación) | Adecuada para mezclar muestras, manipular cápsulas, raspar recipientes o colocar muestras sólidas para su examen |
Longitud (imperial) | 5,75 in |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13402489
|
Bel-Art™
F36931-0000 |
100/paq. |
50.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13422489
|
Bel-Art™
F36931-0001 |
500/caja |
201.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
La producción de PLA de origen 100 % vegetal contribuye con una menor emisión de gases de efecto invernadero y con un menor uso de energías no renovables que la producción de productos similares derivados del petróleo; las plantas utilizadas son un recurso renovable de forma anual.
- Adecuados para mezclar muestras, manipular cápsulas, raspar recipientes o colocar muestras sólidas para su examen
- La alternativa ecológica a las herramientas de muestreo basadas en petróleo ayuda a alcanzar los objetivos de sostenibilidad
- Comparables en resistencia al poliestireno, el polipropileno y otras herramientas de muestreo de resina de plástico basados en petróleo
- Entre las opciones de eliminación se incluyen el compostaje industrial para la biodegradabilidad, la incineración, el reciclaje y los vertederos
- Material no estéril y con certificación de la FDA; seguro para el contacto con alimentos, medicamentos y cosméticos
- Utilice una varilla para cada material muestreado para evitar la contaminación cruzada
Especificaciones
No estéril | |
Varilla de muestreo Earth-Friendly™ | |
5,75 in | |
1,9 cm | |
Resina PLA |
FDA | |
Adecuada para mezclar muestras, manipular cápsulas, raspar recipientes o colocar muestras sólidas para su examen | |
0,75 in | |
14,6 x 1,9 cm (5,75 x 0,75 in) | |
14,6 cm |