Learn More
Bel-Art™ Placas de 96 pocillos profundos SP Scienceware™
Capacidad ampliada para pipeteo multicanal
Marca: Bel-Art™ F37860-0000
202.69 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21898" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.04200kg
Descripción
Ofrezca el volumen de trabajo de los tubos de cultivo y la comodidad de un formato de placa de 96 pocillos.
- Se puede utilizar para diversos procesos y operaciones, como secuenciación, precipitaciones y dilución
- Compatible con trabajos de ultracongelación o almacenamiento de muestras
- Ideal para procedimientos de pipeteo manuales y multicanal de 8 y 12 canales
- Compatible con procesadores de muestreo robóticos y sistemas automatizados de manipulación de líquidos; incluidos Zymark™, Tecan™, Hamilton Scientific™, Rasys™ y Beckman™;
- Collares de carga lateral necesarios para la carga lateral de sistemas Beckman Biomek
- Las placas están moldeadas con polipropileno esterilizable en autoclave
- Cada pocillo de 2 ml cuenta con un fondo redondo para facilitar la recuperación de la muestra; se identifican alfanuméricamente
- Esterilizables en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F).
- Dimensiones: 5 x 3,37 x 1,62 pulg. Al
- Una cubierta de ajuste enchavetado de polipropileno (PP) opcional y especialmente diseñada separa cada pocillo con un anillo de sellado para reducir la evaporación y permitir un apilamiento seguro y estable de las placas
- Las cubiertas están enchavetadas para acoplarse únicamente en una posición
Información de órdenes
Envasadas individualmente y disponibles estériles o no estériles
Especificaciones
Estándar | |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
96 | |
Para diversos procesos y operaciones, como secuenciación, precipitaciones y dilución |
8 x 12 | |
Placa de pocillos profundos | |
2 ml | |
No estéril |