Learn More
Bel-Art™ Cubiertas SP Scienceware™ para 96 placas de pocillos profundos
Cubiertas para usar con 96 placas de pocillos profundos Bel-Art™ SP Scienceware™. Reducir la evaporación y permitir un apilamiento seguro y estable de las placas.
Marca: Bel-Art™ F37860-0004
Additional Details : Peso : 0.09000kg
Description
- Cubiertas para usar con 96 placas de pocillos profundos SP Scienceware (F378600001, F378600000)
- Una cubierta de ajuste enchavetado de polipropileno (PP) especialmente diseñada separa cada pocillo con un anillo de sellado para reducir la evaporación y permitir un apilamiento seguro y estable de las placas
- Las cubiertas están enchavetadas para acoplarse únicamente en una posición
Specifications
Estándar | |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
Para diversos procesos y operaciones, como secuenciación, precipitaciones y dilución |
8 x 12 | |
Placas de 96 pocillos profundos SP Scienceware (F378600001, F378600000) | |
96 |