Learn More
Brand™ Vasos de precipitados graduados con asa y escala grabada
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
5000 ml
Descripción
- Fabricados con polipropileno.
- El asa ergonómica proporciona un agarre seguro.
- La boquilla funcional ayuda a reducir los derrames.
- La escala grabada no se deteriora con la esterilización en autoclave.
- Esterilizables en autoclave a 121 °C.
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) | 50mm |
Material | Polypropylene |
Altura (métrico) | 80mm |
Incrementos | 2mL |
Cantidad | 24/Pk. |
Tipo | Beaker |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Graduated | Yes |
Certificaciones/conformidad | GMBH and CO KG |
Scale | Embossed Scale |