Learn More
BD Kit de ensayo de calcio PBX
Para la medición homogénea de los cambios de calcio intracelular
Marca: BD 640177
Detalles adicionales : Peso : 0.47500kg
Includes: Indicador de calcio, potenciador de señal 10X PBX
Descripción
- Conlleva un paso de adición de tinte.
- No requiere lavado.
- Permite una implementación sencilla en un entorno de alto rendimiento.
- Probenecid, un inhibidor estándar del transporte de aniones no específicos, no es necesario para la carga de tinte.
- Puede mejorar la retención del tinte en las células.
Especificaciones
Indicador de calcio a -20 °C y potenciador de señal 10X PBX a temperatura ambiente | |
10 viales de indicador de calcio, 100 ml de potenciador de señal PBX (10X, liofilizado) | |
Kit de ensayo de calcio PBX |
Para la medición homogénea de los cambios de calcio intracelular | |
100 preparaciones |
Research use only