Learn More
BD Mouse Cerebrum Lysate
Convenient to use and provided in denatured format allowing for immediate loading onto SDS-PAGE gel
Marca:  BD
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Código de producto. 15845939
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Includes: Mouse Cerebrum
Descripción
Descripción
  • Useful control for western blotting application
  • Rich in endogenously expressed proteins
Especificaciones
Especificaciones
Mouse Cerebrum
1mg/mL in SDS-PAGE Buffer: 62mM Tris pH 6.8, 2% SDS, 0.9% beta-mercaptoethanol, 0.003% Bromophenol Blue, 5% Glycerol
1 mg/mL
500 μg
Mouse
-20°C