Learn More
BD Set ELISA para el TNF humano
Un inmunoensayo con diferente sensibilidad y rango dinámico
Marca: BD 555212
Detalles adicionales : Peso : 0.16000kg
Includes: Captura de anticuerpos, detección de anticuerpos, reactivo enzimático, patrones y certificado de instrucción/análisis
Descripción
Desarrollar ensayos de inmunoabsorción enzimática (ELISA) para el TNF humano natural o recombinante en suero, plasma y sobrenadantes de cultivo celular
Ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas
Especificaciones
7,8 a 500 pg/ml | |
20 placas de 96 pocillos | |
Anticuerpo monoclonal (captura) TNF antihumano, Anticuerpo monoclonal (detección) de TNF antihumano biotinilado, Certificado de instrucción/análisis, TNF humano recombinante liofilizado (estándar), Conjugado de HRP-estreptavidina |
Set ELISA para el TNF humano | |
Desarrollar ELISA para TNF humano natural o recombinante en suero, plasma y sobrenadantes de cultivo celular | |
De 2 °C a 8 °C |
Para uso exclusivo en investigación