Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar Letheen
Para evaluar la actividad bactericida de compuestos de amonio cuaternario
Marca: BD 268010
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Aplicaciones:
Para evaluación, mantenimiento, enriquecimiento selectivo, diferenciación, aislamiento, cultivo, detección, propagación de bacterias
Especificaciones
<30 °C | |
Agar Letheen | |
Agar Letheen 32 g/l, triptona 5 g/l, peptona proteosa n.° 3 10 g/l, extracto de levadura 2 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, bisulfito de sodio 0,1 g/l, agar 5 g/l | |
Frasco |
Deshidratado | |
Agar Letheen | |
Para evaluar la actividad bactericida de compuestos de amonio cuaternario | |
500 g |