Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: agar LB, Miller (Luria-Bertani)
Propague y mantenga E. coli para aplicaciones de biología molecular. Los medios de cultivo deshidratados BD Difco™: agar LB, Miller (Luria-Bertani) se suministran en formato deshidratado para comodidad de los especialistas de laboratorio y bioprocesamiento.
109.00€ - 463.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CCAM |
---|---|
Contenido y almacenamiento | <30 °C |
Formulario | Deshidratado |
Tipo de medios | Agar LB, Miller |
Tipo de producto | Agar con caldo de lisogenia (LB) |
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11748902
|
BD
244510 |
Balde | 2000 g |
463.00€
2 Kg |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11758902
|
BD
244520 |
Frasco | 500 g |
109.00€
500 g |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Contains 10g/L NaCl
- For propagation of E. coli
- Wide range of molecular biology applications
Especificaciones
CCAM | |
Deshidratado | |
Agar con caldo de lisogenia (LB) | |
Propagación y mantenimiento de Escherichia coli para biología molecular |
<30 °C | |
Agar LB, Miller | |
Triptona 10 g/l, extracto de levadura 5 g/l, cloruro de sodio 10 g/l, agar 15 g/l |