Learn More
BD Kit de ensayo de caspasa-3
Diseñado para medir la caspasa-3 o la actividad de escisión de DEVD en un marcador de células que se someten a apoptosis.
Marca:  BD 556485
Detalles adicionales : Peso : 1.02000kg
Código de producto. 15818718
  • 715.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Includes: Tampón de PBS, tampón de lisis celular, tampón HEPES, sustrato fluorogénico de caspasa-3 , inhibidor de caspasa-3
Descripción
Descripción
  • Se usa para determinar si ciertas vías de apoptosis implican activación de la caspasa-3.
Especificaciones
Especificaciones
1 kit
de 4 °C
Determine si ciertas vías de apoptosis implican la activación de la caspasa-3.
Líquido