Learn More
BD Medios preparados (líquidos) de tioglicolato BBL™ Mycoflask™
Used for the sterility testing of biologics and for the cultivation of anaerobes, aerobes and microaerophiles
Marca: BD 221195
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Este medio es capaz de apoyar el buen crecimiento de una gran variedad de organismos fastidiosos, tanto de especies patógenas como no patógenas.
- Neutralice la actividad antibacteriana de los compuestos mercuriales
- Antes del uso, deben oxidarse el ∽30 % de los medios
Los tubos con tapones apretados deben abrirse cuidadosamente para evitar lesiones debido a la rotura del vidrio.
Especificaciones
CE, AOAC, BAM, BS12, COMPF, EP, USDA, USP | |
De 2 °C a 8 °C | |
Estados Unidos | |
15 g/l de digerido pancreático de caseína, 0,5 g/l de L-cistina, 5 g/l de dextrosa (anhidra), 5 g/l de extracto de levadura, 2,5 g/l de cloruro sódico, 0,5 g/l de tioglicolato sódico, 0,001 g/l de resazurina, 0,75 g/l de agar | |
Tubo |
Beige claro | |
Líquido | |
Tioglicolato (líquido) | |
Ensayo de esterilidad de productos biológicos y para el cultivo de anaerobios, aerobios y microaerófilos | |
10 x 8 mL |
For in vitro diagnostic use.