Learn More
BD Medios preparados (líquidos) de tioglicolato BBL™ Mycoflask™
Descripción
Este medio es capaz de apoyar el buen crecimiento de una gran variedad de organismos fastidiosos, tanto de especies patógenas como no patógenas.
- Neutralice la actividad antibacteriana de los compuestos mercuriales
- Antes del uso, deben oxidarse el ∽30 % de los medios
Los tubos con tapones apretados deben abrirse cuidadosamente para evitar lesiones debido a la rotura del vidrio.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, AOAC, BAM, BS12, COMPF, EP, USDA, USP |
| Color | Beige claro |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Líquido |
| Origen de fabricación | Estados Unidos |
| Tipo de medios | Tioglicolato (líquido) |
| Formulación | 15 g/l de digerido pancreático de caseína, 0,5 g/l de L-cistina, 5 g/l de dextrosa (anhidra), 5 g/l de extracto de levadura, 2,5 g/l de cloruro sódico, 0,5 g/l de tioglicolato sódico, 0,001 g/l de resazurina, 0,75 g/l de agar |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de esterilidad de productos biológicos y para el cultivo de anaerobios, aerobios y microaerófilos |
| Tipo de empaquetado | Tubo |
| Cantidad | 10 x 8 mL |
Para uso diagnóstico in vitro.