Learn More
Gibco™ Extracto de levadura Bacto™
Formulación de medios de cultivo para el cultivo de microorganismos heterotróficos. Aditivo para medio de cultivo deshidratado Bacto™ Gibco™: extracto de levadura se suministra en formato deshidratado para comodidad de los especialistas de laboratorio y bioprocesamiento.
Marca: Gibco™ 212710
Detalles adicionales : Peso : 49.14000kg
Descripción
- Concentrado de la parte soluble en agua de la levadura autolizada
- Con los niveles máximos de carbohidratos de nuestros productos de extracto de levadura
- Cepa aislada de Saccharomyces cerevisiae distinta a la que se encuentra en TC Yeastolate Bacto de Gibco™
- Este suplemento se utiliza muy a menudo en diversas vacunas para animales y humanos, y aporta vitaminas solubles en agua esenciales, aminoácidos, péptidos, nucleósidos y carbohidratos a cualquier formulación de medio.
- Resultados observados en numerosos tipos de células exigentes y no exigentes, incluidas Esherichia coli, especies de Erysipelothrix, Clostridium botulinum, Fusobacterium necroforum y especies de Agrobacterium
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. | |
Deshidratado | |
Cultivo celular de mamíferos, fermentación microbiana y aplicaciones de cultivo celular de insectos | |
50 kg |
Mammalian, Insect, Microbial | |
Medios de cultivo deshidratados | |
Bacto™ | |
Levadura, libre de material de origen animal |