Learn More
BD Anexina V: Kit de microscopía de fluorescencia FITC
Tinción de fluorescencia para la apoptosis
Brand: BD 550911
Weitere Details : Peso : 0.16000kg
Includes: Anexina V-FITC, tampón de unión de anexina V y tampón PBS
Beschreibung
Al principio de la apoptosis, antes de la pérdida de integridad de la membrana, la fosfatidilserina (PS) se transloca de la valva interior a la exterior de la membrana plasmática, exponiéndolo al entorno celular externo en la superficie de la membrana plasmática. La anexina V es una proteína de unión fosfolipídica 35-36 kDa, dependiente del calcio, con una alta afinidad por la PS y que se utiliza para controlar indirectamente la translocación de la PS. El ensayo de anexina V se facilita mediante la observación de que la translocación de PS parece ser un fenómeno apoptótico universal.
- Se une a superficies fosfolipídicas cargadas negativamente.
- Se requieren concentraciones definidas de calcio y sal.
Para uso en microscopio de fluorescencia.
Spezifikation
Microscopía de fluorescencia | |
25 portaobjetos | |
Kit de microscopía de fluorescencia |
Anexina V-FITC, tampón de unión de anexina V y tampón PBS | |
de 4 °C |
Para uso exclusivo en investigación