Learn More
Invitrogen™ BCAM Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca:  Invitrogen™ EHBCAM
572.76 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15424913
  • 666.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
The Human Basal Cell Adhesion Molecule (Hu BCAM) ELISA quantitates Hu BCAM in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu BCAM. Principle of the method The Human BCAM solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El BDNF (factor neurotrófico derivado del cerebro) es un miembro de la familia de las neurotrofinas. El BDNF se sintetiza como pre-proBDNF, seguido por la fragmentación a proBDNF. Aunque el procesamiento adicional genera la proteína 14 kDa madura, el pro-BDNF es biológicamente activo y se secreta en vesículas sinápticas junto con la forma madura. El BDNF se expresa ampliamente en el sistema nervioso central y actúa de manera autocrina y paracrina en varias clases de neuronas. La señalización se produce principalmente a través del receptor de tirosina cinasa TrkB, aunque también se ha demostrado su unión al receptor de baja afinidad p75-NTR. El BDNF promueve la supervivencia y diferenciación neuronal y ha demostrado desempeñar un papel fundamental en la formación de la memoria y la regulación sináptica. El BDNF es inducido por neuronas corticales, y es necesario para la supervivencia de las neuronas estriatales en el cerebro. La expresión del BDNF se reduce en pacientes con las enfermedades de Alzheimer y de Huntington, y también puede desempeñar un papel en la regulación de la respuesta al estrés y en la biología de los trastornos del estado de ánimo.
Especificaciones
Especificaciones
P50895
40 pg
ELISA sandwich de fase sólida
Kit de ELISA
Plasma, Sobrenadante, Suero
96 ensayos
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
4059
< 12 %
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
96 pruebas
Matriz extracelular y adhesión celular
De 2 °C a 8 °C
Humano
4 h 45 min
40,96-10.000 pg/ml
De 40 pg/mL a 10000 pg/ml
Biotina
Estructura celular y proteínas de orgánulos
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, GCSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP- 2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Humano
Lector de microplacas colorimétrico
AU,CD239,LU,MSK19
< 10 %
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
RUO
33 μl de plasma; 33 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
AU, CD239, LU, MSK19
1 h 20 min