Learn More
Brady™ Cintas de poliéster de alto rendimiento BBP31, celeste
Para el etiquetado de superficies de acero inoxidable y lisas. Las cintas de poliéster de alto rendimiento Brady™ BBP31 están fabricadas de poliéster B-569 y son ideales para su aplicación en superficies muy lisas o paneles rígidos.
Marca: Brady™ 117977
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
Descripción
- Se aplican a superficies muy lisas
- Ideales para el montaje de paneles rígidos
Especificaciones
Superficie compatible: suave | |
Azul cielo | |
Cartucho | |
Cinta de poliéster de alto rendimiento BBP31 | |
Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 | |
1 unidad | |
De -40 °C a +100 °C | |
0,076 mm | |
30,40 m | |
4 in |
Acrílico, Permanente | |
Satinado | |
Poliéster (B-569) | |
Marcado de tuberías de acero inoxidable | |
1 | |
Estación de trabajo Brady, LabelMark, MarkWare | |
0,003 in | |
100 ft | |
101 mm |