Learn More
Asecos™ Gabinete de carga de la batería ION-CLASSIC-90
Almacenamiento activo seguro de baterías de iones de litio con sistema integrado de advertencia / extinción de incendios de 3 etapas
Marca: Asecos™ 3727604738082
Detalles adicionales : Peso : 527.00000kg
Alertas:
For indoor use only
Descripción
- Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión, superficie resistente a los arañazos y a los impactos, fácil de limpiar
- Manejo sencillo con comodidad: puertas lisas con función de cierre automático permanente y cierre de puertas amortiguado con aceite; apertura de puertas con un mínimo de fuerza
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con bloqueo de cilindro (se puede integrar en un sistema de bloqueo) e indicador de estado de bloqueo (rojo/verde)
- Transporte sencillo: zócalo de transporte integrado con panel de zócalo opcional y extraíble
- Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
- Ventilación: ventilación técnica integrada para evitar la acumulación de calor, rueda de centrifugación en la rejilla de escape para indicar la ventilación técnica suficiente
- Protección total: 90 minutos de protección contra incendios de afuera hacia dentro (tipo 90/tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1) y resistencia al fuego para incendios de adentro hacia fuera durante más de 90 minutos
- Almacenamiento y carga seguros: sistema de advertencia/extinción de incendios de 3 niveles instalado, que incluye detector de humo, sensor de temperatura, alarmas visuales y acústicas y unidad de extinción de incendios; se activa automáticamente en caso de incendio; listo para conectarse a la red eléctrica
Especificaciones
Versión de la UE | |
Almacenamiento activo seguro de baterías de iones de litio | |
Acero laminado | |
615 × 1193 × 2224 mm | |
Gris antracita (RAL 7016)/azul genciana (RAL 5010), Azul genciana | |
180 kg | |
IO90.195.120.K3.WDC | |
2 |
Armario de carga | |
Con textura revestida en polvo | |
Sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo), capacidad de 33 l | |
522 × 1050 × 1647 mm | |
Rejilla | |
Puertas de 2 hojas | |
5 | |
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad CE |