Learn More
Testo™ Baterías
Utilice esta batería con una gran variedad de productos.Las baterías Testo™ son compatibles con los registradores de datos Testo.
Marca: Testo™ 0515 0177
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg Transport : UN number : 3090 Chem class : 9
Descripción
- 3,6V
- 0.8Ah
- ½AA
Especificaciones
Batería | |
Para Testo: 175-T1, 175-T2, 177 | |
3,6 V | |
1,9 Ah |