Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fucsina básica, pura, certificada
42.60€ - 416.00€
CAS | 632-99-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C20H20ClN3 |
Peso molecular (g/mol) | 337.85 |
Número MDL | MFCD00012569 |
Clave InChI | AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | Basic Violet 14, hydrochloride, C.I. 42510, Rosaniline chloride |
PubChem CID | 12447 |
Nombre IUPAC | 4-[(4-aminofenil)-(4-imino-3-metilciclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]anilina; clorhidrato |
SMILES | [H+].[Cl-].CC1=CC(C=CC1=N)=C(C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10589082
|
Thermo Scientific Chemicals
401690250 |
25 g | Frasco de vidrio |
42.60€
25 g |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10035203
|
Thermo Scientific Chemicals
401691000 |
100 g | Frasco de vidrio |
125.00€
100 g |
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10791894
|
Thermo Scientific Chemicals
401695000 |
500 g | Frasco de vidrio |
416.00€
500 g |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
632-99-5 | |
337.85 | |
AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N | |
12447 | |
[H+].[Cl-].CC1=CC(C=CC1=N)=C(C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1 |
C20H20ClN3 | |
MFCD00012569 | |
Basic Violet 14, hydrochloride, C.I. 42510, Rosaniline chloride | |
4-[(4-aminofenil)-(4-imino-3-metilciclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]anilina; clorhidrato |
Especificaciones
Basic Fuchsin | |
Pure | |
1.16 to 1.35 | |
C20H20ClN3 | |
13, 765 | |
Basic Violet 14, hydrochloride, C.I. 42510, Rosaniline chloride | |
AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N | |
[H+].[Cl-].CC1=CC(C=CC1=N)=C(C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1 | |
337.85 | |
547 to 552nm | |
≥70% | |
Verde | |
Polvo cristalino brillante |
250.0°C | |
632-99-5 | |
70% min. | |
MFCD00012569 | |
15, 5715 | |
Solubility in water: 4g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acids, practically insoluble in ether, soluble 30g/L in ethanol (25°C) | |
Auténtico | |
4-[(4-aminofenil)-(4-imino-3-metilciclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]anilina; clorhidrato | |
12447 | |
337.84 | |
Pure | |
200°C |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Susceptible de provocar cáncer.
Nocivo en caso de ingestión.
Descripción general para emergencias
Posible riesgo de cáncer.Puede causar cáncer en base a datos de animales.Nocivo en caso de ingestión.Puede irritar las vías respiratorias, los ojos y la piel.
NFPA
Advertencia
RUO – Research Use Only