Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fucsina básica, pura, certificada
Código de producto. 10589082 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10589082 25 g Frasco de vidrio 25 g
10035203 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10791894 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10589082 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 401690250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 632-99-5 | C20H20ClN3 | 337.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 632-99-5
Fórmula molecular C20H20ClN3
Peso molecular (g/mol) 337.85
Número MDL MFCD00012569
Clave InChI AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Basic Violet 14, hydrochloride, C.I. 42510, Rosaniline chloride
PubChem CID 12447
Nombre IUPAC 4-[(4-aminofenil)-(4-imino-3-metilciclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]anilina; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].CC1=CC(C=CC1=N)=C(C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Basic Fuchsin
Punto de fusión 250.0°C
Nombre de nota Pure
Índice de absorción 1.16 to 1.35
Contenido de tinte 70% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 547 to 552nm
Envase Frasco de vidrio
Beilstein 13, 765
Índice Merck 15, 5715
Color Verde
Información de solubilidad Solubility in water: 4g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acids, practically insoluble in ether, soluble 30g/L in ethanol (25°C)
Cantidad 25 g
Temperatura de inflamación 200°C
Forma física Polvo cristalino brillante
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.84
Porcentaje de pureza ≥70%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Basic Fuchsin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Basic Fuchsin