Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ TII
Convierta el agua corriente en agua de alta pureza de tipo 2 con el sistema de purificación de agua automático y rentable Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ TII.
Marca: Thermo Scientific™ 50132125
Descripción
Convierta el agua corriente en agua de alta pureza de tipo 2 con el sistema de purificación de agua automático y rentable Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ TII. Este sistema admite requisitos diarios de entre 20 y 200 litros. Elimine aproximadamente el 98 % de los iones inorgánicos y el 99 % de las sustancias orgánicas disueltas, así como los microorganismos y las partículas, con la membrana de ósmosis inversa de alto rendimiento.
Varias opciones para el agua de tipo 2:
- Cinco opciones del sistema con caudales de filtrado de 3, 7, 12, 20 o 40 l/h.
- Las futuras actualizaciones del sistema permiten conseguir mayores capacidades para ajustarse a las necesidades crecientes de agua
- Su diseño ahorra espacio y permite la instalación sobre la mesa o el montaje en la pared con el soporte de montaje integrado
Fiabilidad operativa:
- Microprocesador controlado para el funcionamiento automático con monitorización continua de todos los parámetros fundamentales
- El regreso automático al modo de «funcionamiento» garantiza la recirculación durante los períodos de reposo
- La lámpara UV opcional evita la contaminación biológica
Fácil de utilizar
- La resistividad/conductividad se muestra claramente en un gran panel de control retroiluminado que se inclina para una visualización óptima
- El estado del modo de funcionamiento actual indica claramente los modos de «producción», «en espera» o «limpieza»
- Nivel de llenado del depósito mostrado en %
- Los parámetros del sistema están protegidos mediante código para evitar cambios accidentales de los ajustes
Documentación que cumple con GLP
- La impresora opcional se conecta al puerto RS-232 para la grabación y rastreabilidad de los datos
- La constante de celda de 0,01 cm-1 garantiza unas mediciones de conductividad precisas
- La compensación de temperatura para la medición de la conductividad tiene una precisión de ±0,1 °C (de acuerdo con USP 645)
Dispensador manual opcional
- Consiga mayor flexibilidad añadiendo un dispensador manual con cable de 3 metros que se conecta al depósito. Se debe usar solo con un depósito con bomba de presión (06.5032, 06.5062, 06.5082). Incluye filtro final de 0,2 micrómetros. (N.º de pieza: 50138221)
Especificaciones
99 % | |
Pacific TII 20 | |
De 20 to 200 l | |
No | |
20 l/h a 10 °C | |
de 10 a 1 Mohm/cm a 25 °C | |
< 30 ppmm | |
De 1 a 6 bar | |
<1 μm/ml | |
2°C a 35°C | |
613 mm | |
25 kg | |
90/240 V |
De 0,1 a 1,0 μS/cm | |
99 % | |
NPT de 3/4 pulg | |
Corriente | |
Tipo 2 | |
No | |
Sistema de purificación de agua | |
De 2 a 6 bar | |
20 l/h a 10 °C | |
372 mm | |
330 mm | |
90/240 V/50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.