Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios y consumibles Barnstead™ Nanopure™
Optimice su sistema de purificación de agua con los accesorios y consumibles Thermo Scientific™ Barnstead™ Nanopure™.
Marca: Thermo Scientific™ D50282
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
Optimice su sistema de purificación de agua con los accesorios y consumibles Thermo Scientific™ Barnstead™ Nanopure™. Elija el paquete de cartuchos que se ajuste al agua de suministro y al sistema de que disponga. Los paquetes de cartuchos se entregan con filtro final de 0,2 micrómetros. Otros productos son la lámpara UV y el protector de bomba de nivel de agua bajo.
- Instalación y extracción sencillas y de conexión única
Incluye: Un filtro final absoluto de 0,2 μm
Especificaciones
OI y suministro destilado; poca materia orgánica, agua de tipo I | |
Sistemas de purificación de agua Nanopure | |
Ósmosis inversa y suministro destilado |