Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ TII
Convierta el agua del grifo en agua de alta pureza con Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ TII, una solución completa que integra purificación y depósito.
Marca: Thermo Scientific™ 50132394
Detalles adicionales : Peso : 60.00000kg
Descripción
Convierta el agua del grifo en agua de alta pureza con Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ TII, una solución completa que integra purificación y depósito. Este sistema de alta tecnología está diseñado para recircular continuamente agua purificada del depósito y conservar la calidad del agua incluso en periodos de inactividad. Ahorre espacio en la mesa de trabajo gracias a este diseño autónomo que incluye un depósito integrado de 100 l. Las ruedas permiten una reubicación sencilla dentro del laboratorio.
- El agua para laboratorio de tipo 2 cumple los requisitos de la normativa internacional de ASTM para el tipo de agua II, CSLS-CLRW e ISO 3696. El sistema LabTower se ha diseñado para la recirculación continua del agua purificada del depósito para preservar su calidad incluso durante los períodos de inactividad.
- Dos opciones disponibles con flujos de filtración de 20 o 40 l/h. Diseño independiente con depósito de 100 l integrado para no ocupar espacio en la mesa de trabajo. Las ruedas facilitan el desplazamiento. Los sistemas se pueden actualizar posteriormente si aumenta la demanda de capacidad de agua.
- Dispensación directa desde el sistema mediante la válvula de dispensación para soluciones de calibración, preparación de reactivos, llenado de recipientes, lavado general, etc. Dispensación desde el depósito a autoclaves, lavaplatos, sistemas de agua ultrapura, etc.
Depósito de 100 l integrado
- Hasta 100 l de agua de gran pureza lista para su dispensación cuando sea necesario. El depósito de polipropileno de gran pureza es opaco. El fondo cónico permite el vaciado completo para facilitar la limpieza y la desinfección. El volumen ajustable del depósito se puede programar si disminuye la demanda, lo que permite almacenar solamente el agua que se va a usar.
- La amplia pantalla de cuatro líneas está protegida con código para evitar los cambios accidentales en la configuración del sistema. La pantalla, con una iluminación óptima y de fácil lectura, proporciona información sobre la resistividad o la conductividad y el estado de funcionamiento, como los modos de“producción”, “espera” o higienización, y el volumen del depósito como un porcentaje.
- El sistema LabTower TII se ha desarrollado para cumplir o superar los requisitos de las prácticas correctas de laboratorio. Los datos registrados y rastreables se pueden imprimir mediante la interfaz RS-232 y la impresora auxiliar. La medición precisa y altamente especializada de la conductividad se garantiza mediante una constante de celda de 0,01 cm-1 con una exactitud de ±±0,1°°C.
- El prefiltro deμ5 µm y el carbón activado del cartucho de filtro combinado protege la membrana de OI del cloro libre y las partículas. El cartucho de estabilización de dureza protege la fase de ósmosis inversa del agua dura.
- El agua pretratada se introduce a presión por el módulo de ósmosis inversa permeable para eliminar el 97-99% de los iones inorgánicos, el 99% de las sustancias orgánicas disueltas y los microorganismos y partículas. El depósito de 100 l integrado tiene una salida con un fondo cónico para optimizar la limpieza e higienización.
- La membrana de OI elimina hasta el 99% de las impurezas. Los iones restantes se eliminan mediante las resinas de gran pureza y bajo valor de COT del cartucho de intercambio de iones. La irradiación con luz UV (solamente unidades TII con opción de UV) elimina las bacterias o gérmenes.
Especificaciones
99% | |
Barnstead TII LabTower (UV ) 60 con bomba 3L/min | |
3/4 pulg . NPT | |
grifo | |
Type 2 | |
No | |
2 a 6 bar | |
60L/hr . a 15 ° C | |
450mm | |
580mm | |
230 V 50 Hz | |
50Hz |
1.0μS/cm 0.1 tasa | |
1.5L/min . | |
No | |
1.5L/min . | |
10 a 1MWxcm | |
Water Purification System | |
< 1 | |
2 ° - 35 ° C | |
1500mm | |
66kg | |
230V |