Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos RoDi vacíos Barnstead™ Easypure™, juego de tres
Personalice su sistema de purificación de agua con los accesorios y consumibles Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi que mejor se adapten a su aplicación.
Marca: Thermo Scientific™ D502133
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Personalice su sistema de purificación de agua con los accesorios y consumibles Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi que mejor se adapten a su aplicación. El kit de cartuchos incluye prefiltro, cartucho de lecho mixto ultrapuro y cartucho de alta pureza/bajo COT Easypure. Otros consumibles son el filtro final de 0,2 micrómetros, lámpara ultravioleta, tapón de depósito Thermo Scientific™ Ventgard™, membrana de ósmosis inversa y juego de tres cartuchos vacíos para limpieza.
Personalice su sistema con los accesorios y consumibles que mejor se adapten a su aplicación y purificación de agua.Especificaciones
Kit de cartuchos: | |
Barnstead Easypure RoDi | |
Kit de cartuchos |