Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios opcionales Barnstead™ E-Pure™
Optimice su sistema de purificación de agua ultrapura con los accesorios opcionales Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™, incluido un dispensador remoto.
1170.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11486348
|
Thermo Scientific™
D8952 |
Dispensador remoto |
1170.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Optimice su sistema de purificación de agua ultrapura con los accesorios opcionales Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™. Aumente la flexibilidad del laboratorio con el dispensador remoto, que suministra agua desde una distancia de hasta 2,4 m (8 pies) del sistema e incluye un soporte de montaje. Obtenga protección con el protector de bomba de presión baja, que avisa a E-Pure cuando las condiciones del agua de suministro de la línea de suministro presurizado no son adecuadas. El protector de bomba de nivel de agua bajo avisa al sistema cuando las condiciones del agua de suministro procedente de un depósito no son adecuadas.
Especificaciones
Barnstead E-Pure |