Learn More
Thermo Scientific™ Kits de cartuchos Barnstead™ E-Pure™
Sustituya los cartuchos desgastados, obsoletos o ineficaces por cualquier otra razón con los kits de cartuchos Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™.
Marca:  Thermo Scientific™ D50228
Detalles adicionales : Peso : 6.46200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10277244
  • 835.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Sustituya los cartuchos desgastados, obsoletos o ineficaces por cualquier otra razón con los kits de cartuchos Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™. Estos kits de cartuchos se clasifican según el tipo de agua de suministro que se utiliza; elija el kit adecuado según el agua de suministro que utilice y sus necesidades de agua sin sustancias orgánicas.
Sustituya los cartuchos desgastados, obsoletos o ineficaces por cualquier otra razón con los kits de cartuchos Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™. Estos kits de cartuchos se clasifican según el tipo de agua de suministro que se utiliza; elija el kit adecuado según el agua de suministro que utilice y sus necesidades de agua sin sustancias orgánicas.
Especificaciones
Especificaciones
Kit de cartuchos para E-Pure 4 soportes; suministro pretratado, sin materia orgánica
Pretratada
Kit de cartuchos para E-Pure 4 soportes; suministro pretratado, sin materia orgánica
Kit de cartuchos:
Sugerencias de productos
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico