Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Cartridge Kits
Elija entre una amplia gama de kits de cartuchos Thermo Scientific™ Barnstead™ para sistemas de depuración de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ selectos en función de su aplicación.
Marca: Thermo Scientific™ D4801
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Elija entre una amplia gama de kits de cartuchos Thermo Scientific™ Barnstead™ para sistemas de depuración de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ selectos en función de su aplicación.
Especificaciones
Corriente | |
Un cartucho 09-034 de intercambio iónico de alta capacidad, 09-034-104 orgánico/coloide y dos 09-050-276 Ultrapure™ | |
Cartucho de purificación de agua |
Sistema estilo de Nanopure Quad | |
D4801 |