Learn More
Barium sulfate, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., 97.5-100.5%, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15611050
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
7727-43-7
BaO4S
233.38
MFCD00003455
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
24414
barium(2+) sulfate
[Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
7727-43-7
BaO4S
233.38
MFCD00003455
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
24414
barium(2+) sulfate
[Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., 97.5-100.5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Barium Sulfate
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph.Eur.BP
Cantidad 100 g
Fórmula lineal BaSO4
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.39g/mol
Porcentaje de pureza 97.5 to 100.5%
Grado puriss.