Learn More
Barium Sulfate, 99%, ReagentPlus™, Honeywell™
Catalog Number p-7120217
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
7727-43-7
BaO4S
233.38
MFCD00003455
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
24414
[Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
7727-43-7
BaO4S
233.38
MFCD00003455
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
24414
[Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Reagent Grade, 99%
  • ≥95 % para uso general en laboratorios.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Barium Sulfate
Punto de fusión 1580°C
Color Blanco
Cantidad 100 g
Fórmula lineal BaSO4
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC bario(2+); sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.39g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado ReagentPlus™
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Powder
Densidad 4.4g/cm3