Learn More
Barium Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Especificaciones
Envase | Frasco de plástico de HDPE |
Cantidad | 500 mL |
Color | Incolora |
pH | 1 |
Forma física | Líquido |