Learn More
Manganato de bario(VI), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-45833
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
7787-35-1
BaMnO4
256.26
MFCD00011514
ZZCNKSMCIZCVDR-UHFFFAOYSA-N
barium manganate, ba.mno4, acmc-1bdpw, manganic acid h2mno4 , barium salt 1:1, barium 2+ ion manganate, barium 2+ ; dioxido dioxo manganese
3084030
bario(2+); dioxido(dioxo)manganeso
[Ba++].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
7787-35-1
BaMnO4
256.26
MFCD00011514
ZZCNKSMCIZCVDR-UHFFFAOYSA-N
barium manganate, ba.mno4, acmc-1bdpw, manganic acid h2mno4 , barium salt 1:1, barium 2+ ion manganate, barium 2+ ; dioxido dioxo manganese
3084030
bario(2+); dioxido(dioxo)manganeso
[Ba++].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Barium manganate(VI)
Nombre de nota 95%
Color Negro-azul a azul
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min
Fórmula lineal BaMnO4
Fieser 08,21; 09,23; 10,16; 12,38; 15,18; 16,18
Índice Merck 15, 977
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.27
Porcentaje de pureza 95%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium manganate(VI)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sólido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.