Learn More
Barium hydroxide octahydrate, Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥98%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Barium Hydroxide Octahydrate |
Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | Ba(OH)2 · 8H2O |
Número UN | 3262 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.46g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Grado | Puriss. P.a. |
Envase | Frasco de plástico |