Learn More
Thermo Scientific™ Difenilaminasulfonato de bario, puro, grado indicador
39.73€ - 256.88€
CAS | 6211-24-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C24H20BaN2O6S2 |
Peso molecular (g/mol) | 633.88 |
Número MDL | MFCD00007497 |
Clave InChI | IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | barium diphenylamine-4-sulfonate, barium diphenylaminesulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, barium salt 2:1, barium bis 4-anilinobenzenesulphonate, barium diphenylamine sulfonate, n-phenylsufanilic acid barium, unii-ssj5f79159, diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt, n-phenylsufanilic acid, barium salt, 4-anilinobenzenesulfonate; barium 2+ |
PubChem CID | 80342 |
Nombre IUPAC | 4-anilinobencenosulfonato;bario(2+) |
SMILES | [Ba++].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1.[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10045730
|
Thermo Scientific™
401680050 |
5g | Frasco de vidrio |
39.73€
5 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10443351
|
Thermo Scientific™
401680100 |
10g | Frasco de vidrio |
66.46€
10 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10658144
|
Thermo Scientific™
401680500 |
50g | Frasco de vidrio |
256.88€
50 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
IndicadorIdentificadores de productos químicos
6211-24-1 | |
633.88 | |
IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L | |
80342 | |
[Ba++].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1.[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1 |
C24H20BaN2O6S2 | |
MFCD00007497 | |
barium diphenylamine-4-sulfonate, barium diphenylaminesulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, barium salt 2:1, barium bis 4-anilinobenzenesulphonate, barium diphenylamine sulfonate, n-phenylsufanilic acid barium, unii-ssj5f79159, diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt, n-phenylsufanilic acid, barium salt, 4-anilinobenzenesulfonate; barium 2+ | |
4-anilinobencenosulfonato;bario(2+) |
Especificaciones
Barium diphenylaminesulfonate | |
Blanco a gris | |
1% max. (105°C) | |
C24H20BaN2O6S2 | |
Frasco de vidrio | |
barium diphenylamine-4-sulfonate, barium diphenylaminesulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, barium salt 2:1, barium bis 4-anilinobenzenesulphonate, barium diphenylamine sulfonate, n-phenylsufanilic acid barium, unii-ssj5f79159, diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt, n-phenylsufanilic acid, barium salt, 4-anilinobenzenesulfonate; barium 2+ | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,insoluble in ether and benzene | |
IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L | |
4-anilinobencenosulfonato;bario(2+) | |
80342 | |
Polvo cristalino fino |
6211-24-1 | |
300.0°C | |
Authentic | |
MFCD00007497 | |
15, 7423 | |
5g | |
(as indicator) passes | |
[Ba++].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1.[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1 | |
633.88 | |
633.89 | |
Pure |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Barium diphenylaminesulfonate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only