Learn More
Barium chloride dihydrate, Puriss. p.a. plus, ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15693250
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
10326-27-9
BaCl2H4O2
244.26
MFCD00149154
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
5284346
CHEBI:86153
barium(2+) dihydrate dichloride
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
10326-27-9
BaCl2H4O2
244.26
MFCD00149154
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
5284346
CHEBI:86153
barium(2+) dihydrate dichloride
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Puriss. p.a. plus, ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99%
  • Supera los requisitos estándar de la ACS con un nivel de análisis de trazas metálicas adicional
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Barium Chloride Dihydrate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Cantidad 5 kg
Número UN 1564
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.26g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ACS/puriss. p.a. plus
Envase Frasco de plástico
compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium chloride dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.