Learn More
Óxido de cobre de calcio bario (2-2-3), 99,9 % (base metálica)
27.22€ - 77.05€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11313578
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039193.09 |
10 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11303578
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039193.18 |
50 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||